3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H31854.06EA 358.8 EUR
H31854.06 H31854.03
3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆BrF₃O
MW: 267,04 g/mol
Smeltpunt: <25 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847339
CAS nummer: 154259-25-3