3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzylamine 97%, JRD
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H31681.MDEA 55.1 EUR
H31681.MD H31681.03
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzylamine 97%, JRD
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzylamine
Formule: C₉H₁₁ClFNO
MW: 203,64 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832346
CAS nummer: 1017779-02-0
ADR: 8,III