2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 97%, JRD
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H32993.03EA 149 EUR
H32993.03 H32993.MD
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 97%, JRD
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃NO
MW: 205,18 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832318
CAS nummer: 1017778-87-8
ADR: 8,III