2-Fluoro-4-biphenylboronic acid ≥97%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L15634.06EA 109 EUR
L15634.06
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid ≥97%
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₀BFO₂
MW: 216,02 g/mol
Smeltpunt: ∼ 242…250 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01075707
EINECS: 000-000-0