Cyclohexyl methyl sulphide ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
L03712.06EA
49.1
EUR
L03712.06
L03712.14
Cyclohexyl methyl sulphide ≥97%
Cyclohexyl methyl sulphide
Formule:
C₇H₁₄S MW: 130,25 g/mol Kookpunt: 89…90 °C (35 mmHg) Smeltpunt: –80 °C Dichtheid: 0,944 Vlampunt: 61 °C (142 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00039460 CAS nummer: 7133-37-1 EINECS: 230-431-1 ADR: 9,III |