Potassium selenocyanate ≥98.5%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
68107.09EA 94.1 EUR
68107.09 68107.18
Potassium selenocyanate ≥98.5%
Potassium selenocyanate
Formule: CKNSe
MW: 144,08 g/mol
Smeltpunt: 162…164 °C
Dichtheid: 2,347
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011366
CAS nummer: 3425-46-5
EINECS: 222-320-1
UN: 3283
ADR: 6.1,II