Silicon nitride ≥99.3% (metals basis) ∼90% β-phase
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
40379.30EA
346
EUR
40379.30
40379.18
40379.09
Silicon nitride ≥99.3% (metals basis) ∼90% β-phase
Silicon nitride
Formule:
N₄Si₃ MW: 140,28 g/mol Smeltpunt: 1900 °C (sublimatie) Dichtheid: 3,2 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011230 CAS nummer: 12033-89-5 EINECS: 234-796-8 |