Zinc bromide hydrate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
12960.06EA
50.3
EUR
12960.06
12960.22
Zinc bromide hydrate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Zinc bromide hydrate
Formule:
Br₂Zn·H₂O MW: 225,19 g/mol (anhy) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011294 CAS nummer: 7699-45-8 EINECS: 231-718-4 UN: 3260 ADR: 8,II |