Zinc bromide hydrate ≥99.9%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
44230.22EA 66.4 EUR
44230.22 44230.36
Zinc bromide hydrate ≥99.9%
Zinc bromide hydrate
Formule: Br₂Zn·H₂O
MW: 225,19 g/mol (anhy)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011294
CAS nummer: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8,II