4-Propylphenylboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H52884.06EA 124 EUR
H52884.06
4-Propylphenylboronic acid ≥98%
4-Propylphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₂
MW: 164,01 g/mol
Smeltpunt: 106…108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00859261
CAS nummer: 134150-01-9