3-Isopropoxyphenylboronic acid ≥97%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H52981.14EA 446 EUR
H52981.14
3-Isopropoxyphenylboronic acid ≥97%
3-Isopropoxyphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,01 g/mol
Smeltpunt: 76…81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03701512
CAS nummer: 216485-86-8