5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H32201.03EA 125 EUR
H32201.03 H32201.MD
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrF₄O
MW: 273,02 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519337
CAS nummer: 1092460-88-2
UN: 3265
ADR: 8,II