2-Chloroethyl phenyl sulphide ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B23265.14EA
102
EUR
B23265.14
B23265.06
2-Chloroethyl phenyl sulphide ≥98%
2-Chloroethyl phenyl sulphide
Formule:
C₈H₉ClS MW: 172,68 g/mol Kookpunt: 245 °C Dichtheid: 1,178 Vlampunt: 104 °C (220 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013691 CAS nummer: 5535-49-9 EINECS: 226-891-8 ADR: 8,III |