4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A16501.06EA 123 EUR
A16501.06 A16501.03
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆F₄O
MW: 206,14 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061252
CAS nummer: 208173-24-4