2-(Difluoromethoxy)benzylamine 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L19165.MDEA 28.6 EUR
L19165.MD L19165.03
2-(Difluoromethoxy)benzylamine 97%
2-(Difluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236229
CAS nummer: 243863-36-7
ADR: 8,III