2-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine 97%, JRD
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H32972.03EA 163 EUR
H32972.03 H32972.MD
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine 97%, JRD
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine
Formule: C₉H₁₁F₂NO
MW: 187,19 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258721
CAS nummer: 1017779-86-0
ADR: 8,III