5-Fluoro-2-methoxybenzylamine 97%, JRD
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H32897.MDEA 59.4 EUR
H32897.MD H32897.03
5-Fluoro-2-methoxybenzylamine 97%, JRD
5-Fluoro-2-methoxybenzylamine
Formule: C₈H₁₀FNO
MW: 155,17 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06213625
CAS nummer: 148870-38-6
ADR: 8,III