4-Fluoro-2-methoxybenzylamine 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H26796.03EA 90.1 EUR
H26796.03 H26796.06
4-Fluoro-2-methoxybenzylamine 97%
4-Fluoro-2-methoxybenzylamine
Formule: C₈H₁₀FNO
MW: 155,17 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116361
CAS nummer: 870563-60-3
ADR: 8,III