2-Hydroxyethyl phenyl sulphide ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A10861.09EA 27.3 EUR
A10861.09 A10861.18
2-Hydroxyethyl phenyl sulphide ≥99%
2-Hydroxyethyl phenyl sulphide
Formule: C₈H₁₀OS
MW: 154,23 g/mol
Kookpunt: 115…116 °C (2 mmHg)
Dichtheid: 1,147
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002905
CAS nummer: 699-12-7
EINECS: 211-828-9