2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H33311.MDEA 92.3 EUR
H33311.MD H33311.03
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrClF₃
MW: 273,48 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14155638
CAS nummer: 279252-26-5
UN: 3265
ADR: 8,III