3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H33880.MDEA 31.8 EUR
H33880.MD H33880.03
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃O
MW: 269,06 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18398596
CAS nummer: 853367-87-0
UN: 3261
ADR: 8,III