(R)-(-)-2-Aminononane ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L19310.06EA 115 EUR
L19310.06 L19310.14 L19310.03
(R)-(-)-2-Aminononane ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(R)-(-)-2-Aminononane
Formule: C₉H₂₁N
MW: 143,27 g/mol
Kookpunt: 73 °C (19 mmHg)
Dichtheid: 0,782
Vlampunt: 71 °C (159 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03844739
CAS nummer: 74069-74-2
ADR: 8,II