Dibenzyl carbonate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A11464.30EA
1265
EUR
A11464.30
A11464.18
A11464.09
Dibenzyl carbonate ≥98%
Dibenzyl carbonate
Formule:
C₁₅H₁₄O₃ MW: 242,27 g/mol Kookpunt: 150…155 °C (0,8 mmHg) Smeltpunt: 27…30 °C Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00014436 CAS nummer: 3459-92-5 EINECS: 222-401-1 |