2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H32888.03EA 74.7 EUR
H32888.03 H32888.06
2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₉F₃O
MW: 202,17 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832283
CAS nummer: 1017778-01-6