2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H31819.06EA 295 EUR
H31819.06 H31819.03
2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₉F₃O
MW: 202,17 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832290
CAS nummer: 725743-50-0