Phenyl formate 95%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L00289.06EA
53.6
EUR
L00289.06
L00289.14
Phenyl formate 95%
Phenyl formate
Formule:
C₇H₆O₂ MW: 122,12 g/mol Kookpunt: 72…74 °C (13 mmHg) Dichtheid: 1,090 Vlampunt: 71 °C (159 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00014126 CAS nummer: 1864-94-4 EINECS: 217-471-5 |