2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A18151.06EA 57.6 EUR
A18151.06 A18151.14
2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
2-Bromobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₉BrClN
MW: 222,52 g/mol
Smeltpunt: 227…230 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012853
CAS nummer: 5465-63-4