4-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A10979.18EA
470
EUR
A10979.18
A10979.09
4-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
4-Bromobenzylamine hydrochloride
Formule:
C₇H₉BrClN MW: 222,52 g/mol Smeltpunt: 272…274 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00012860 CAS nummer: 26177-44-6 EINECS: 247-503-3 |