2-Fluoro-N-methylbenzylamine 95%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H54439.06EA
135
EUR
H54439.06
H54439.03
2-Fluoro-N-methylbenzylamine 95%
2-Fluoro-N-methylbenzylamine
Formule:
C₈H₁₀FN MW: 139,17 g/mol Kookpunt: 73 °C Dichtheid: 1,047 Vlampunt: 68 °C (154 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04629633 CAS nummer: 399-30-4 |