4-Fluoro-N-methylbenzylamine 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H54369.06EA 104 EUR
H54369.06 H54369.03
4-Fluoro-N-methylbenzylamine 97%
4-Fluoro-N-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
Kookpunt: 180…181 °C
Dichtheid: 1,056
Vlampunt: 71 °C (160 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03839848
CAS nummer: 405-66-3