2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H32652.06EA 344 EUR
H32652.06 H32652.03
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
MW: 218,17 g/mol
Smeltpunt: 45…47 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832300
CAS nummer: 503464-99-1