4'-(1-Piperazinyl)acetophenone ≥94%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B22832.14EA 144 EUR
B22832.14 B22832.06 B22832.22
4'-(1-Piperazinyl)acetophenone ≥94%
4'-(1-Piperazinyl)acetophenone
Formule: C₁₂H₁₆N₂O
MW: 204,27 g/mol
Smeltpunt: 93…98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005962
CAS nummer: 51639-48-6
EINECS: 257-332-6
ADR: 8,III