2,4-Dichloro-L-phenylalanine ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H27579.03EA 366 EUR
H27579.03
2,4-Dichloro-L-phenylalanine ≥98%
2,4-Dichloro-L-phenylalanine
Formule: C₉H₉Cl₂NO₂
MW: 234,1 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01860882
CAS nummer: 111119-36-9