4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H33499.03EA
138
EUR
H33499.03
H33499.MD
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule:
C₉H₉F₄N MW: 207,17 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD22201070 CAS nummer: 1373921-00-6 UN: 3267 ADR: 8,III |