Natriumhydroxide 45% in aqueous solution, J.T.Baker®
Leverancier: Avantor
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
2616.9600EA
0
EUR
2616.9600
Natriumhydroxide 45% in aqueous solution, J.T.Baker®
Natriumhydroxide
Formule:
NaOH MW: 40 g/mol Kookpunt: 119…135 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 9…10 °C Dichtheid: 1,53 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003548 CAS nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |