VIS-spectrofotometer voor betrouwbaarheid en traceerbaarheid van meetresultaten tijdens routineanalyse.
- Geïntegreerde barcodelezer (IBR+) verhoogt de betrouwbaarheid van de meetwaarden
- Bijwerking van gegevens en kwaliteitsborging met AQA+
- Afstemming van laboratorium- en procesanalyse door LINK2SC
- Er zijn essentiële methoden mogelijk, waaronder COD, chloor, nitraten en ammoniak
- Hoogwaardige reagentia die zijn samengesteld om uitstekende prestaties en resultaten te garanderen
- Transmissie (%) - absorptie - concentratie - scannen
Radiofrequentie-identificatie (RFID) garandeert de betrouwbaarheid en traceerbaarheid van de resultaten bij routineanalyses en metingen door de gebruiker.
(*) LOC100 is een RFID-set voor monsteridentificatie met: RFID-locator, 15 monstertags in vijf kleuren, vijf locatietags en twee operatortags.
Voor een lijst met populaire testkits voor DR3900 gelieve te klikken op de COMPLEMENTAIRE PRODUCTEN tab. Voor een meer uitgebreide selectie testkits beschikbaar bij VWR, gelieve op de website te zoeken met de zoekterm ETK.
Leveringsinformatie: Geleverd met adapter A voor 1" ronde en Accuvac/1 cm rechthoekige cuvetten, CD met procedurehandleiding in 5 talen (EN, DE, FR, IT, SP).