VWR®, Kolven, ronde bodem, met drie halzen en standaard geslepen verbindingen
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
201-0556EA 66.5 EUR
201-0556 201-0557 201-0553 201-0554 201-0555
VWR®, Kolven, ronde bodem, met drie halzen en standaard geslepen verbindingen
Kolven Rondbodemkolven
Borosilicaatglas 3.3, helder, met twee parallelle zijhalzen.
  • Uitstekende chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Minimale thermische uitzetting waardoor relatief hoge weerstand tegen temperatuurveranderingen ontstaat
Het goedkope alternatief voor een groot aantal laboratoriumtoepassingen. Met mat schrijfveld. Opgedrukt artikelnummer voor eenvoudig opnieuw bestellen.
Certificaten: DIN 12394