VWR® VP 220, Chemische, hoogwaardige membraanpomp
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
181-0310EA 2850 EUR
181-0310
VWR® VP 220, Chemische, hoogwaardige membraanpomp
Pompen Membraanvacuümpompen
De VP 220 is ideaal voor rotatieverdampers die het krachtige vacuüm leveren dat nodig is voor veeleisende verdampingen zonder het gebruik van oliepompen. De VP 220 heeft ingebouwd Advanced Vapor Management (AVM), wat nauwkeurige controlemogelijkheden betekent voor de destillatie van organische oplosmiddelen en toepassingen waarbij agressieve dampen en gassen worden verwerkt. De VP 220 is vooral effectief voor rotatieverdamping van oplosmiddelen met een laag kookpunt, zoals aceton en ethanol, en kan DMF snel strippen bij 35 °C. De pomponderdelen zijn allemaal gemaakt van corrosiebestendige materialen zoals PTFE en Kalrez om agressieve dampen te kunnen verwerken, en samen met vacuümaanpassing wordt het verdampingsproces geoptimaliseerd. Gebruik de vacuümaanpassing om het vacuüm te verhogen totdat zich belletjes vormen in de verdampingskolf - en verlaag het vervolgens iets. Verlaag het vacuüm voor een snelle reactie op stoten of schuimen.
  • Duurzame en sterke membraantechnologie
  • Compact ontwerp, lichtgewicht, draagbaar
  • Krachtige chemicaliënbestendige membraanpomp
  • Manuel instelbaar vacuüm om de verdampingssnelheid te regelen
  • Zeer weinig onderhoud wat leidt tot lage eigendomskosten en een hogere productiviteit
Leveringsinformatie: Geleverd met EU-, VK- en CH-stekker en handleiding.