Opbergdozen voor monstervials en -flessen
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
548-2000EA 20.5 EUR
548-2000 548-1443 548-1487 548-1513 548-1998 548-1448 548-1511 548-1995 548-1445 548-1446 548-1512 548-1999
Opbergdozen voor monstervials en -flessen
Dozen Dozen voor vials
PP, gekleurd
  • Temperatuurbestendig van -80 tot +100 °C
  • Alfanumerieke codering (1,5 ml, 4 ml) voorduidelijke monsteridentificatie
  • Chemisch bestendig en vrij robuust, stapelbaar
Opbergdozen voor handige en veilige opslag en transport van monstervials en monsterflessen. Een selectie van dozen is beschikbaar om een breed gamma aan vialgroottes veilig op te bergen. Ideaal voor plaatsbesparing in koelkasten, het transparante deksel voorkomt condensatie op de afsluiting en vermijdt zo een mogelijke contaminatie in de koeleenheid.