Cassettes, Q Path® MicroStar V, in hoes
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MicroStar II
720-2041EA 652 EUR
720-2041 720-2044 720-2045 720-2042 720-2043 720-2048 720-2049 720-2046 720-2047
Cassettes, Q Path® MicroStar V, in hoes
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
Acetaal-polymeer. Geschikt voor het vasthouden en identificeren van weefselmonsters in verwerkings, inbeddings- en sectioneringsprocedures. Bestand tegen alle veelgebruikte histologische solventen. Cassettes in voorgevulde hoezen voor Thermo- en RA Lamb-cassetteprinters. Vijftig dispensers met 80 cassettes en 2 × 2000 deksels.
  • Kleine opening voor filtratie van vloeistoffen
  • Met scharnier en afzonderlijk deksel
  • Schrijfveld in hoek van 45°