Monsternamevork, Corning® Gosselin™
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Corning®
215-2296EA 761 EUR
215-2296
Monsternamevork, Corning® Gosselin™
Vorken
PS, wit.
  • Goedgekeurd voor voedselcontact: De grondstoffen voldoen aan de Verordening EG N°1935/2004
  • Ideaal voor de zuivelindustrie
  • Steriel
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904