Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (26)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Glazen thermometers voor algemeen gebruik
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze thermometers voldoen aan alle eisen voor fysieke afmetingen en nauwkeurigheid.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Ontworpen voor gebruik in alle standaard verwarmings- en droogblokken, waterbaden, incubatoren.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze oventhermometers hebben een vulling van rode organische vloeistof met een witglazen achtergrond.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Vulling van rode organische vloeistof met een witglazen achtergrond, behalve voor 620-0891, deze heeft een geelglazen achtergrond.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Ontworpen voor gebruik in alle standaard verwarmings- en droogblokken, waterbaden, incubatoren. Bevat vulling van blauwe organische vloeistof met een ...
Catalogus nummer: (620-0892)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Glazen thermometer, −5…+20 °C, Lengte: 152 mm
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  Bohlender
Omschrijving:   These thermometer made of PTFE jacketed glass. Suitable for 500 to 6000 ml reaction vessels.
Catalogus nummer: (AMARZ640830)
Leverancier:  AMARELL, ARNO
Omschrijving:   THERMOMETER BAD FISCH 155X55MM 1 * 1 ST
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 12
  1  2  Volgende