Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (41)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Digitale thermometers met sonde
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"36"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze digitale thermometers met hoge nauwkeurigheid en chemisch bestendige sondes controleren de temperatuur van farmaceutische middelen, vaccins, chem...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze digitale thermometers met sonde zijn geschikt voor veldonderzoeken, wetlab-toepassingen, washdown-omgevingen, voedseltesten en tanks.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze waterdichte en schokbestendige thermometer is een veilige vervanger voor elke gevaarlijke kwikthermometer. De sonde is bestand tegen de meeste ch...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Veilige thermometer voor grond, cuvetten, reageerbuisjes, voedselproducten, incubators, petroleum koolwaterstoffen en bijna alle labotesten. De meting...
Catalogus nummer: (620-1975)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Digitale thermometer met extra lange waterdichte roestvrijstalen sonde van 500 mm met kabel (2,5 m).
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze zeer nauwkeurige loggingthermometers zijn ontworpen voor de bewaking van de temperatuur in koelkasten, vriezers, waterbaden, verwarmingsblokken e...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Thermometer met steeksonde voor gebruik in grond, cuvetten, reageerbuisjes, voedselproducten, incubatoren, biomedische reagentia en olie koolwaterstof...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze thermometer met openklapbaar ontwerp kan via de sonde meten vanuit elke hoek.
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 36
  1  2  3  4  5  Volgende 
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN