Precisiebalansen, Quintix®
Leverancier: Sartorius
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Quintix®
611-2679EA 3020 EUR
611-2679 611-2712 611-2711 611-2678 611-2710 611-3130 611-4264 611-2709 611-2708 611-2707 611-2706 611-2705 611-2749 611-2748 611-2704 611-2703 611-2747 611-2746 611-2745 611-2744 611-2743 611-2742 SARBQUINTIX6131CFR 611-4273 611-3866 611-3867 611-2699 611-2698 611-2697 611-2696 611-2695 611-2694 611-2693 611-2692 611-2691 611-2690 611-4160 611-4246 611-2649 611-2647 611-2646 611-2689 611-2644 611-2688 611-2643 611-2687 611-2686 611-2642 611-2685 611-2641 611-2684 611-2640 611-2683 611-2682 611-2681 611-2680 611-3125 611-3126 611-3127 611-3128 611-3129 611-2639 611-2638
Precisiebalansen, Quintix®
Balansen en Weegschalen
Een serie ergonomische balansen die zijn ontworpen voor eenvoudige, intuïtieve bediening, met een groot aanraakscherm, logische pictogrammen en duidelijke tekstaanwijzingen. Naast de standaard toepassingen zoals algemeen wegen, dichtheid, percentage, controleweging, maximale belasting ('peak hold'), tellen en middelen, biedt de Quintix®-serie ook mengen, bestanddelen, statistieken en conversiefuncties. Resultaten kunnen via een mini-USB-interface worden doorgestuurd naar een printer of naar een computer, waarbij deze zonder extra software rechtstreeks in een Microsoft Excel®-spreadsheet worden gezet. Menu met keuze uit 10 talen.
  • Kleurenaanraakscherm met hoog contrast
  • Stabilisatietijden van 1,5 - 2 seconden
  • isoCAL interne kalibratie en afstelfunctie
  • Windscherm op 1 mg balansen met deuren die soepel openglijden en ook volledig kunnen worden gedemonteerd voor eenvoudig schoonmaken
  • Veiligheidsvergrendeling om te voorkomen dat de instellingen onbedoeld worden gewijzigd
  • Optionele, GLP-conforme YDP30-printer wordt automatisch gedetecteerd door de Quintix®-balans
Leveringsinformatie: Geleverd met universele voedingsadapter, beschermdeksel en toepassingshandleiding.