VWR® 3D Rotator Waver
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
444-0761EA 1560 EUR
VWRU12620-918 444-0761 444-0760 444-0759
VWR® 3D Rotator Waver
Schudapparaten Roterende/schommelende schudapparaten
De 3D-rotatieschudder met laag profiel biedt nauwkeurige toerentalregeling en een vloeiende, driedimensionale golfbeweging met lage schuimvorming. De basis van gegoten aluminium biedt duurzaamheid en extra stabiliteit. Het morsbestendige ontwerp zorgt ervoor dat vloeistoffen worden weggevoerd van de interne componenten. De microprocessorregeling biedt elektronische aanpassing van de hellingshoek. Hiermee kan de gebruiker de hoek van de golfbeweging eenvoudig aanpassen van 0 tot 20° tijdens het apparaat in bedrijf is. Nauwkeurige toerentalregeling zorgt voor vloeiende golfbewegingen op lage snelheid tot 1 min⁻¹.
  • Elektronische aanpassing van de kanteling van 0 tot 20° terwijl het apparaat in werking is
  • LED-display toont gelijktijdig snelheid, hellingshoek en tijd
  • Timer van 1 sec. tot 160 uur, met akoestisch alarm wanneer de tijd is verstreken
  • Kan worden gebruikt bij –10 tot +60 °C (max. 80% relatieve vochtigheid, niet-condenserend) in koelruimten, incubatoren en CO₂-omgevingen
Touchpadbediening en gemakkelijk afleesbare LED-displays. Biedt telkens herhaalbare en nauwkeurige resultaten die gemakkelijk zichtbaar zijn op alle laboratoriumtafels. De timer toont de verstreken tijd en telt, als de gebruiker een tijdslimiet heeft geprogrammeerd, af naar nul en schakelt het apparaat vervolgens uit. Het display toont de laatste gebruikte instellingen, zelfs nadat de voeding is uitgeschakeld. Overbelastingsbeveiliging via akoestische en optische signalen wordt geactiveerd wanneer het systeem een obstructie of overbelasting van de lade detecteert. De schudder versnelt geleidelijk tot de ingestelde waarde om spatten te voorkomen. Het apparaat past gemakkelijk in de meeste afzuigkappen en incubatoren, en is ideaal voor bloedmonsters, DNA-extractie, blottechnieken en algemeen mengen.
Leveringsinformatie: Geleverd met een rubberen antislipmat van 299×222 mm, geschikt voor petrischalen. Stapelblad moet afzonderlijk worden besteld.
Opgelet: Opmerking: maximale snelheid/hellingshoek kan variëren afhankelijk van zware of onevenwichtige belastingen.
Op basis van lade.