Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (12)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
digitale-thermometers-voor-speciale-toepassingen
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze zeer nauwkeurige thermometers controleren tegelijkertijd de temperatuur in een koelkast en vriezer of twee gekoelde locaties. De temperatuurgebuf...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze digitale thermometers zijn ontworpen voor temperatuurcontrole in koelers, vriezers, waterbaden, verwarmingsblokken en incubatoren. Flessondes wor...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze thermometer is ontworpen voor temperatuurcontrole in opslagruimten, laboratoria, kantoren en afzuigkappen. Bevestigingsmiddel voor flexibele posi...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Geheugenkaartlezer (meegeleverd) kan worden aangesloten op een willekeurige USB-poort voor directe weergave van een rapport. Tekstrapport bevat de dat...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze thermometer bewaakt nauwkeurig de temperatuur in vriezers, koelkasten, incubatoren en milieukamers. Fles en oplossing beschermen de sensor tegen ...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze platina thermometer voor klinische onderzoeken wordt gebruikt voor temperatuurcontrole in waterbaden, verwarmingsblokken en incubatoren. Hij weer...
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (620-9100)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze thermometer verzekert een goede reiniging door bewijs te leveren dat er aan de temperatuurregulering, 82 °C bereiken, voldaan wordt tijdens ...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Voor kwaliteitscontrole, routinecontrole, temperatuurmetingen in cuvetten, gassystemen, reagentia, chemische oplossingen, bodems, waterbaden, ovens, b...
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 20
  1  2  3  Volgende