Droge blokverwarming, geavanceerd, digitaal, met verwarmde deksel
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
460-0185EA 1340 EUR
VWRI460-0185 VWRI460-0103
Droge blokverwarming, geavanceerd, digitaal, met verwarmde deksel
Geavanceerde droge blokverwarmers met verwarmde deksel zijn ontworpen voor toepassingen waarbij reproduceerbare resultaten en uitstekende temperatuurstabiliteit vereist zijn. Deze multifunctionele eenheden zijn ideaal voor isothermische incubatie, enzymreacties, immunoassays, denatureren van nucleïnezuren en allerlei andere laboratoriumprocedures. Geïntegreerde steunstaafhouder met vergrendelingsknop is geschikt voor optionele externe temperatuursondeset. Blokverwarming is geschikt voor één microplaatblok of twee afzonderlijke verwisselbare modulaire blokken. Elk blok heeft een thermometer-well voor het meten van de bloktemperatuur. De efficiënte verwarmer met lage dichtheid zorgt voor een nauw contact tussen recipiënt en blok en maakt ongeëvenaarde temperatuuruniformiteit mogelijk.
  • Buitengewone uniformiteit, stabiliteit en regeling van temperatuur, biedt temperatuurstabiliteit en temperatuuruniformiteit bij 37 °C ±0,2 °C binnen het blok en ±0,1 °C in vergelijkbare blokken
  • Temperatuurbereik van omgevingstemperatuur +5 tot 100 °C, opwarmtijd tot 100 °C is 50 min.
  • De timer toont de verstreken tijd en telt, als de gebruiker een tijdslimiet heeft geprogrammeerd, af naar nul en schakelt het apparaat vervolgens uit
  • Het verwarmde deksel beperkt condensatie op monsterdeksels
  • De optionele sensorkit voor externe temperaturen bewaakt de werkelijke blok- of monstertemperatuur
  • Biedt plaats aan verwisselbare modulaire verwarmingsblokken van VWR voor buisjes - van microbuisjes met een inhoud van 0,2 ml tot reageerbuisjes of vials tot 85 mm hoog
Het verwarmde deksel helpt om de temperatuur te regelen. PID-temperatuurregeling, met optionele externe RTD-sonde. Monsters worden snel en nauwkeurig verwarmd tot de juiste temperatuur. Temperatuur wordt aangepast in stappen van ±0,1 °C. Dankzij touchpadbediening en gemakkelijk afleesbare LED-displays voor temperatuur en tijd kan de gebruiker ook de ingestelde en de werkelijke temperatuur waarnemen. Het display toont de laatste gebruikte instellingen, zelfs nadat de voeding is uitgeschakeld. Als de timermodus is geactiveerd, klinkt er een akoestisch alarm wanneer de ingestelde tijdsduur is verstreken of wanneer het apparaat de ingestelde temperatuur bereikt. De temperatuurkalibratiemodus stelt de gebruiker in staat om de eenheid te kalibreren met behulp van een extern temperatuurinstrument. Er brandt een lampje als het apparaat een hogere temperatuur dan 40 °C heeft. De overbelastingsbeveiliging zorgt ervoor dat het verwarmen van het apparaat automatisch wordt beëindigd als de ingestelde temperatuur met 10 °C wordt overschreden. Eenheden kunnen worden gebruikt in omgevingen met een temperatuur van 18 tot 33 °C (20 tot 80% relatieve vochtigheid, niet-condenserend).
Bestelinformatie: Modulaire blokken en optionele sensorkit voor externe temperaturen verkrijgbaar. Deze moeten afzonderlijk worden besteld.
Opgelet: * RT = omgevingstemperatuur
** EU-stekker *** UK-stekker **** CH-stekker