VWR® Overalls, SMS
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
113-8225EA 188 EUR
113-8225 113-8588 113-8230 113-8228 113-8229 113-8226 113-8227
VWR® Overalls, SMS
Wegwerpkleding
Deze duurzame, antistatische overall is gemaakt van ademend, zacht SMS, een spingebonden stof met een unieke drielaminaatconstructie, die een hoge treksterkte en taaiheid biedt, plus een barrière vormt tegen vloeistoffen en deeltjes.
  • Elastische capuchon
  • Ritssluiting met flap
  • Elastische manchetten, enkels en taille, duimlus
  • Gesealde naden (stikmethode)
  • Lage pluisprestaties
Deze overalls kunnen worden gebruikt in medische, industriële, laboratorium-, elektronische en farmaceutische toepassingen. Geschikt voor gebruik in kritieke omgevingen (IEST-RP-CC003.3 – niveau I) en ISO klasse 5 + 6 cleanrooms.
Gewicht: 60 g/m²
Certificaten: EN 340, EN 11495, EN 13034+A1 (type 5), EN 139821+A1 (type 6), EN 10732; Cat. III III