Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
E.Z.N.A.® SQ Bloed-DNA-kit II
Leverancier: VWR - Omega Bio-Tek
E.Z.N.A.®
De E.Z.N.A.® SQ DNA-kit II voor bloed is gemaakt voor de directe zuivering van genomisch DNA met een hoog moleculair gewicht uit variabele hoeveelheden vers en bevroren volbloed dat is behandeld met gebruikelijke antistollingsmiddelen zoals citraat, EDTA en heparine. Buffy coat-monsters of gecultiveerde celmonsters kunnen ook worden geëxtraheerd met deze kit. De procedure met enkele buis vermindert het verbruik van kunststof artikelen en mogelijke kruisbesmetting. Een of meerdere monsters kunnen in minder dan 60 minuten worden verwerkt en, afhankelijk van de hoeveelheid beginmateriaal, eenvoudig worden op- of omlaaggeschaald. Er hoeven geen fenol-/chloroformextracties of tijdrovende stappen zoals CsCl-gradiënt-ultracentrifugatie te worden uitgevoerd. DNA dat is gezuiverd met behulp van de E.Z.N.A.® SQ DNA-kit II voor bloed is ideaal voor gevoelige vervolgtoepassingen.
  • De vereenvoudigde verwerking minimaliseert kruisbesmetting
  • Isopropanol neerslag - geen fenol-/chloroformextracties
  • Veelzijdig wat betreft de hoeveelheid beginmateriaal, van 0,1 tot 20 ml bloed
  • Een hoge opbrengst zuiver DNA
  • Gezuiverd DNA is ideaal voor gebruik in gevoelige vervolgtoepassingen
Order
Expand All / Collapse All
Omschrijving Monstertype Staalvolume VPE Pack type Bindingsmechanisme VWR catalogus nummer Hoeveelheid
E.Z.N.A.® SQ DNA-kit II voor bloed Bone marrow, Buffy coat, Clotted blood, Cultured cells, Fresh and frozen anticoagulated whole blood 100 μl - 10 ml 50 ml Delivery information: isopropanolneerslag D0714-50
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
WRITE A REVIEW
Need help?
  • Whatever you have to say, positive or negative, is important to us.
  • Providing feedback takes only seconds.
  • Your feedback will be made available to the public on the web.
VWR.com will publish your name as vwr.com user.
You can use this name, or edit and save a nickname.
We recommend authors use their first and last initial.
Please confirm the industry you work in
Example: Pharmaceutical
Please confirm your role
Example: Clinical Trial Assistant
Please confirm your location
Example: New York, NY
REVIEWS (0)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Sort all by:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter 'X' if unknown for VWR Chemicals. Enter a space if unknown for Merck Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Of
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Catalogus nummer Availability Unit Uw prijs Price Per Hoeveelheid
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN