E-Z 96® planten-DNA-kit
Leverancier: Omega Bio-Tek
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
E-Z 96®
D1086-01EA 387 EUR
D1086-01 D1086-02
E-Z 96® planten-DNA-kit
Reagentia voor nucleïnezuren Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
De E-Z 96® planten-DNA-kit biedt snelle en betrouwbare isolatie van hoogwaardig totaal cellulair DNA uit een breed scala aan plantensoorten en weefsels in een 96-wells indeling. E-Z 96® Plant DNA-kits maken gebruik van een buffersysteem dat is aangepast van het SP Plant DNA-systeem, dat geschikt is voor een verscheidenheid aan planten, zoals planten met extreem hoge gehaltes aan fenolverbindingen of polysachariden (bijvoorbeeld katoen-, pijnboom- en pindamonsters). Maximaal 50 mg nat weefsel of 12 mg droog weefsel kan worden verwerkt in minder dan 1 uur Het systeem combineert de omkeerbare nucleïnezuur-bindingseigenschappen van de HiBind-Matrix met de snelheid en veelzijdigheid van de E-Z 96 ® DNA-plaat om polysachariden, fenolverbindingen en enzymremmers uit plantenweefsellysaten te elimineren. Gezuiverd DNA is geschikt voor PCR, behandeling met restrictie-enzymen, en hybridisatietechnieken.
  • DNA-isolatie van 96 monsters in <90 minuten
  • Geoptimaliseerde buffers garanderen iedere keer zuiver DNA
  • Geen organische extracties
  • Gezuiverd DNA dat geschikt is voor de meeste vervolgtoepassingen
  • E-Z 96®-plaat is geschikt voor de meeste gerobotiseerde werkstations